Learn More
D-Maltotriosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Maltotriose |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16?,17-,18-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.169 |
| Porcentaje de pureza | >95% |