Learn More
D-maltotriosa 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310953 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310953 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14734950WA1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Maltotriose
CAS 1109-28-0
Nombres de analitos o componentes D-(+)-Maltotriose
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H32 O16
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16?,17-,18-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 504.44
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 504,169 g/mol