Learn More
D-(+)-Maltosa monohidratada, Fisher BioReagents
Código de producto. 10051403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10051403 500 g Frasco de polietileno 500 GR
1 options
Código de producto. 10051403 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP684500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
La maltosa es adecuada para su uso en sistemas de cultivo celular que requieren aditivos para el azúcar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa Maltosa monohidratada
Nombre del producto químico o material D-(+)-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Punto de fusión 130 °C
Color Incolora
pH 5.5
Pérdida por secado Record%
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C12H24O12
Número MDL MFCD00149343
Cantidad 500 g
Rotación específica 128 a 132° (+ o -)
Sinónimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Clave InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.29
Porcentaje de pureza ≥ 97%
Forma física Sólido