Learn More
D-(+)-Maltosa monohidrato, ∼99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11441701 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441701 100 g -
11451701 500 g -
11461701 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441701 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219023780
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
D-(+)-Maltosa monohidrato, ∼ El 99% es un edulcorante.
  • D-(+)-El monohidrato de maltosa se utiliza como edulcorante con aproximadamente un tercio del dulzor de la sacarosa y como nutriente en medios de cultivo.
  • Se utiliza en formulaciones farmacéuticas y como suplemento parenteral de azúcar para los pacientes con diabetes.
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00149343
Clave InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Maltose monohydrate
Nombre de nota Biología molecular
Color Blanco
Densidad 1.54 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Rotación óptica 130° ±5°(c=4, H2O, NH3OH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.