Learn More
D-(+)-Maltosa monohidrato, 95 a 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11379109 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11379109 100 g
11389109 500 g
11399109 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379109 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210224180
Biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00149343
Clave InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Maltose monohydrate
Color Blanco
Densidad 1.54g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95 to 98%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32
Forma física Solid