Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D-(+)-maltosa, 95 %
Código de producto. 11477727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477727 500 g 500 g
11467727 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477727 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16266.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
El monohidrato de D-(+)-maltosa se encuentra frecuentemente en los alimentos y se suele utilizar en los procesos de elaboración de la cerveza. También se utiliza en diversos medios de cultivo en las aplicaciones de cultivo celular y tisular. El monohidrato de D-(+)-maltosa se utiliza como sustrato para la α-glucosidasa. También se utiliza como sustrato para la identificación, diferenciación y caracterización de enzimas como maltasas, maltosas α-D-glucosiltransferasas, ATPasas transportadoras de maltosa, maltosas o-acetiltransferasas y maltosas epimerasas y fosforilasas. La D-maltosa se utiliza para estudiar las proteínas de unión a la maltosa y los sistemas de transporte de disacáridos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de D-(+)-maltosa se encuentra comúnmente en los alimentos y se utiliza comúnmente en los procesos de elaboración de cerveza. También se utiliza en diversos medios de cultivo en las aplicaciones de cultivo celular y tisular. El monohidrato de D-(+)-maltosa se utiliza como sustrato para la α-glucosidasa. También se utiliza como sustrato para la identificación, diferenciación y caracterización de enzimas como maltasa(s); maltosa(s) α-D-glucosiltransferasa(s); ATPasa(s) transportadora(s) de maltosa; maltosa(s) O-acetiltransferasa(s) y maltosa(s) epimerasa(s) y fosforilasa(s). La D-maltosa se utiliza para estudiar proteínas de unión a la maltosa y sistemas de transporte de disacáridos.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol. No soluble en éter
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00149343
Clave InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Maltose monohydrate
Punto de fusión ∼120 °C (descomposición)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 500 g
Beilstein 5784659
Índice Merck 14,5714
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether
Rotación óptica +130° (c=2 in Water, 24h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32 (342.30 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%