Learn More
Monohidrato de D-(+)-maltosa, ≥ 92 % (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15865318 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15865318 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
15855318 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15865318 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J18725.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.60€
    185.65€ / 5 Kg
    Ahorro 48.95€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Monohidrato de D-(+)-maltosa, >-92 % (base seca), ultrapuro, Affymetrix/USB, cantidad:5 kg, Envasado:Frasco de plástico, grado:ultrapuro, punto de fusión:∼ 120 °C (descomposición), porcentaje de pureza:>- 92 %, notas sobre el porcentaje del ensayo:Base seca, Beilstein:5784659, CAS:6363-53-7, número EINECS:200-716-5
Monohidrato de D-(+)-maltosa, >-92 % (base seca), ultrapuro, Affymetrix/USB, cantidad:5 kg, Envasado:Frasco de plástico, grado:ultrapuro, punto de fusión:∼ 120 °C (descomposición), porcentaje de pureza:>- 92 %, notas sobre el porcentaje del ensayo:Base seca, Beilstein:5784659, CAS:6363-53-7, número EINECS:200-716-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H22O11·H2O
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00149343
Clave InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2 r,3 r,4 r,5 r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Maltose Monohydrate
Punto de fusión ∼120°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 kg
Beilstein 5784659
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.31
Porcentaje de pureza ≥92%
Grado Ultrapuro
Forma física Polvo cristalino