Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltosa monohidrato, 92+ %
Código de producto. 11966901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11966901 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10542691 100 g Frasco de plástico 100 g
10402471 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11966901 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 329910025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    387.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 63.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00149343
Clave InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Maltose monohydrate
Nombre de nota 90%
Punto de fusión 130.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 31,386
Índice Merck 14,5714
Condición de rotación específica + 137.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotación específica + 137.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.29
Porcentaje de pureza 92+%
Forma física Cristales para polvo cristalino fino