Learn More
D-maltosa 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326631 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326631 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14734700WA1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Maltose
CAS 69-79-4
Nombres de analitos o componentes D-(+)-Maltose
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H22 O11
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Maltose (8CI), 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Advantose 100, D-(+)-Maltose, D-Maltose, Finetose, Finetose F, Flolys D 5780, MP 21, Malt sugar, Maltobiose, Maltodiose, Maltose HH, Maltose HHH, Maltose OM, Maxisal, Sunmalt, Sunmalt Midori, Sunmalt S
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexanal
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 342.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162 g/mol