Learn More
Ácido D-(+)-málico, TRC
Código de producto. 30469954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469954 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30469954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM159500100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Malic Acid
CAS 636-61-3
Fórmula molecular C4 H6 O5
Cantidad 100 g
Sinónimo D-Malic Acid, Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanedioic acid, hydroxy-, (2R)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (R)-, Malic acid, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanedioic acid, (+)-Malic acid, (2R)-2-Hydroxysuccinic acid, (2R)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid, (R)-Malic acid, (R)-Malic acid, D-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-(+)-Malic acid, D-Malic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
SMILES O[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxibutanedioico
Peso molecular (g/mol) 134.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0215