Learn More
D-Lixosa-13C5, TRC
Código de producto. 30470658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470658 5 mg 5 miligramos
30478161 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470658 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL5010075MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lyxose-13C5
Fórmula molecular 13C5 H10 O5
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
SMILES O[13C@@H]1[13CH2]O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
Nombre IUPAC (3S,4S,5R)-(2,3,4,5,6-13C5)oxano-2,3,4,5-tetrol
Peso molecular (g/mol) 155.093
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.07