Learn More
D-Lyxono-1,4-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Lyxono-1,4-lactone |
| CAS | 15384-34-6 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | D-Lyxonic acid, γ-lactone, Lyxonic acid, γ-lactone, D- (8CI), D-Lyxono-1,4-lactone, D-Lyxono-γ-lactone, Lyxonic acid-1,4-lactone, D-Lyxonolactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3+,4+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 148.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0372 |