Learn More
Ácido D-lixónico, Sal Potásica, TRC
Código de producto. 30465276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465276 250 mg 250 miligramos
30464532 1 g 1 g
30482115 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL489950250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78138-87-1
Fórmula molecular C5H9KO6
Peso molecular (g/mol) 204.22
Nombre IUPAC potasio; (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanoato
SMILES [K+].OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lyxonic Acid, Potassium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O6.K/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0036