Learn More
D-lisina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17730719 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17730719 5 g 5 g
17720719 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17730719 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 469950050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material D-Lysine
Punto de fusión 218°C
CAS 923-27-3
Punto de ebullición 311°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Conforms
Fórmula molecular C6 H14 N2 O2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL 00008234
Rotación específica -12° to -16°
Sinónimo (R)-2,6-Diaminohexanoic acid
Agua ≤5 %
Vector alfa LYSINE
Condición de rotación específica (20°C, 589 nm) (c=1 aq. soln.)
Peso molecular (g/mol) 146.19
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Línea de productos Life science
Condiciones de envío No special requirements