Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monoclorhidrato D-lisina, 98 %
Código de producto. 11342027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342027 5 g 5 g
11332027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342027 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L07710.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7274-88-6
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00012920
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Sinónimo d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lysine monohydrochloride
Punto de fusión ∽260°C (decomposition)
Beilstein 4356907
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Rotación óptica −20° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 98%