Learn More
Diclorhidrato de éster metílico de D-lisina, TRC
Código de producto. 30469687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469687 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30469687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46892025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 67396-08-1
Fórmula molecular C7 H16 N2 O2 . 2[HCl]
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@H](N)CCCCN
Nombre IUPAC metil (2R)-2,6-diaminohexanoato; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 233.136
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.075