Learn More
Clorhidrato de D-lisina, TRC
Código de producto. 30465055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30465055 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30465055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4689182.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lysine hydrochloride
CAS 7274-88-6
Fórmula molecular C6 H14 N2 O2 . Cl H
Cantidad 2.5 g
Sinónimo D-Lysine, hydrochloride (1:1) (ACI), D-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride, NSC 206291, D-Lysine Monohydrochloride, (2R)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 182.649
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.082