Learn More
Clorhidrato de D-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Lysine hydrochloride |
| CAS | 7274-88-6 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | D-Lysine, hydrochloride (1:1) (ACI), D-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, D- (8CI), (R)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride, NSC 206291, D-Lysine Monohydrochloride, (2R)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.NCCCC[C@@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 182.649 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.082 |