Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de D-lisina, 99+ %
Código de producto. 10125150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10125150 1 g Frasco de vidrio 1 g
10308520 10 g Frasco de vidrio 10 g
10435295 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10125150 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 243080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7274-88-6
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00012920
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Sinónimo d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lysine hydrochloride
Arsénico (As) 1ppm max.
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 30ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl
Rotación específica -20.5° to -21.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Fieser 01,959; 07,79; 01,977
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
Condición de rotación específica −21° (20°C c=8,6N HCl)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Forma física Polvo cristalino