Learn More
D-Lisina (>90%), TRC
Código de producto. 30135640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135640 25 g 25 g
30133908 10 g 10 g
30003886 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46893025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923-27-3
Fórmula molecular C6H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Sinónimo (R)-Lysine;
Nombre IUPAC 2,4-dimetilfenol
SMILES [C@@H](CCCCN)(C(O)=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lysine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.11