Learn More
D-lisina-4,4,5,5-d4 HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Lysine-4,4,5,5-D4 Monohydrochloride |
| CAS | 2714413-18-8 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H10 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | D-Lysine-4,4,5,5-d4 HCl, D-Lysine-4,4,5,5-d4 monohydrochloride, (2 R)-2,6-Diaminohexanoic-4,4,5,5-d4 acid monohydrochloride, D-Lysine-4,4,5,5-D4 monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1 H/t5-;/m1./s1/i1D2,2D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(CN)C([2 H])([2 H])C[C@@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 R)-2,6-diamino-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.6732 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1073 g/mol |
| Mostrar más |