Learn More
D-lisina-4,4,5,5-d4 2HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Lysine-4,4,5,5-D4 Dihydrochloride |
| CAS | 2708340-91-2 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H10 N2 O2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | D-Lysine-4,4,5,5-d4 2 HCl, D-Lysine-4,4,5,5-d4 dihydrochloride, (2 R)-2,6-Diaminohexanoic-4,4,5,5-d4 acid dihydrochloride, D-Lysine-4,4,5,5-D4 dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H14N2O2.2 ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1 H/t5-;;/m1../s1/i1D2,2D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(CN)C([2 H])([2 H])C[C@@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 R)-2,6-diamino-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoico; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 223.1341 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.084 g/mol |
| Mostrar más |