Learn More
MedChemExpress D-Lys(Z)-Pro-Arg-pNA diacetate
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 108963-70-8 |
| Solubilidad | H2O : 2 mg/mL (2.58 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Spectrozyme PCa∣ Chromozym Pca diacetate |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Cantidad | 50 mg |
| Peso molecular | 773.83 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 95.82% |
| Condiciones de envío | Room temperature |