Learn More
D(-)-Luciferina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254111 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10229463 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10254111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337050500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2591-17-5 | C11H8N2O3S2 | 280.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2591-17-5
Fórmula molecular C11H8N2O3S2
Peso molecular (g/mol) 280.3
Número MDL MFCD00042929
Clave InChI IWJYWBVPCGUPLO-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo luciferin, d-luciferin, s-2-6-hydroxybenzo d thiazol-2-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, luciferin firefly, s-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4s-2-6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-, 4s
PubChem CID 7023066
Nombre IUPAC ácido (4S)-2-(6-oxo-1,3-benzotiazol-2-ilideno)-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
SMILES C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Luciferin
Punto de fusión 200°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 4117
Rotación específica -32.0° to -36.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Información de solubilidad Solubility in water: slighty soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • D(-)-Luciferin