Learn More
MedChemExpress D-Luciferin sodium
Código de producto. 16445258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16445258 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16445258 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY12591
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) sodium is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.
Specifications
CAS 103404-75-7
Solubilidad H2O : 250 mg/mL (826.99 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (330.80 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo D-(-)-Luciferin sodium∣Firefly luciferin sodium∣Beetle Luciferin sodium
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Cantidad 10 mg
Peso molecular 302.3 g/mol
Tipo de producto Dye Reagents
Grado de pureza o calidad 98.0%