Learn More
Melford Ácido libre de D-luciferina
Descripción
Se utiliza con luciferasa de luciérnaga en bioluminiscencia para la determinación de ATP .
Se utiliza con luciferasa de luciérnaga en bioluminiscencia para la determinación de ATP .
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 2591-17-5 |
| Fórmula molecular | C11H8N2O3S2 |
| Cantidad | 50 mg |