Learn More
MedChemExpress D-Luciferin
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 2591-17-5 |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (178.37 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Sinónimo | D-(-)-Luciferin∣ Firefly luciferin∣ Beetle Luciferin |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular | 280.32 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 98.14% |
| Condiciones de envío | Room temperature |