Learn More
D-Lin-MC3-DMA, MedChemExpress
Código de producto. 16497317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497317 5 mg 5 miligramos
16473156 25 mg 25 miligramos
16444608 10 mg 10 miligramos
16440907 50 mg 50 miligramos
16323237 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112251
MedChemExpress D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.
D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lin-MC3-DMA
Forma física Liquid
CAS 1224606-06-7
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H79NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 642.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 642.09
Porcentaje de pureza 97.0%