Learn More
D(+) Limoneno, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10224200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10224200 250 mL 250 ML
1 options
Código de producto. 10224200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1860/07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 5989-27-5
Punto de fusión -74°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 175.4°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H16
Número MDL MFCD00062991
Cantidad 250 mL
Sinónimo d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
Clave InChI XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Nombre IUPAC (4R)-1-metil-4-prop-1-en-2-ilciclohexeno
Peso molecular (g/mol) 136.24
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24g/mol
Presión de vapor 2.1 hPa at 20°C.0
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-Limonene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.