Learn More
D-limoneno, 96,9 %, MP Biomedicals
Código de producto. 11453422 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453422 100 mL -
11463422 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453422 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215523480
CAS 5989-27-5
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00062991
Clave InChI XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Sinónimo d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Limonene
Color De incoloro a amarillo
Densidad ∽0.84 g/mL
Cantidad 100 mL
Nombre IUPAC (4R)-1-metil-4-(prop-1-en-2-il)ciclohexal-1-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.26
Porcentaje de pureza 0.969
Forma física Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Limonene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.