Learn More
D(-)-Leucionol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269600 1 g Frasco de vidrio 1 g
10678234 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413120010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53448-09-2
Fórmula molecular C6H16NO
Peso molecular (g/mol) 118.20
Número MDL MFCD00004734
Clave InChI VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Sinónimo d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-4-metilpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Leucinol
Nombre de nota 97%, (97% e.e.)
Densidad 0.9070g/mL
Punto de ebullición 199.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.4530
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.907
Condición de rotación específica − 4.00 (20.00°C c=9,ethanol)
Rotación específica − 4.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación