Learn More
D-Leucina, TRC
Código de producto. 30470714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30470714 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30470714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3301502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Leucine
CAS 328-38-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6H13NO2
Sinónimo (R)-(-)-Leucine, (R)-4-Methyl-2-aminopentanoic Acid, (R)-Leucine, NSC 77687
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-4-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 131.17
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946
Porcentaje de pureza >95%