Learn More
D-Leucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022195
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402617 5 g 5 g
11412617 25 g 25 g
11422617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14842.06
Solicitar formato a granel o personalizado
D-Leucine is used in the formation of sterols. It is also used as a selectable marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-Leucina se utiliza en la formación de esteroles. También se utiliza como marcador seleccionable.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido clorhídrico.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-38-1
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00063088
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
PubChem CID 439524
ChEBI CHEBI:28225
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Leucine
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721721
Información de solubilidad Soluble in water and hydrochloric acid.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica −15° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%