Learn More
D-Lactosa Monohidratada, TRC
Produktkod. 30012816
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
1 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30012816 250 g 250 g
30006847 100 g 100 g
30009464 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL114000250G
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64044-51-5
Fórmula molecular C12 H22 O11 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 360.31
Sinónimo 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-glucose hydrate (1:1), D-Glucose, 4-O-beta-D-galactopyranosyl-, monohydrate (9CI), D-(+)-Lactose monohydrate, Dilactose S, Fast-Flo 316, Fast-Floc, Foremost 80, Lactose, monohydrate, Microtose, Pharmatose, Pharmatose 100M, Pharmatose 110M, Pharmatose 200M, Pharmatose 450M, Pharmatose 80, Pharmatose 80M, Pharmatose DCL 14, Pharmatose DCL 22, Pharmatose M200, Prismalac 40, Respitose, Spherolac 100, SuperTab 14SD
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]oxihexanal; hidratar
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Lactose Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1268
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.