Learn More
D-Lactosa Monohidratada, TRC
Código de producto. 30006847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006847 100 g 100 g
30012816 250 g 250 g
30009464 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL114000100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64044-51-5
Fórmula molecular C12 H22 O11 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 360.31
Sinónimo 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-glucose hydrate (1:1), D-Glucose, 4-O-beta-D-galactopyranosyl-, monohydrate (9CI), D-(+)-Lactose monohydrate, Dilactose S, Fast-Flo 316, Fast-Floc, Foremost 80, Lactose, monohydrate, Microtose, Pharmatose, Pharmatose 100M, Pharmatose 110M, Pharmatose 200M, Pharmatose 450M, Pharmatose 80, Pharmatose 80M, Pharmatose DCL 14, Pharmatose DCL 22, Pharmatose M200, Prismalac 40, Respitose, Spherolac 100, SuperTab 14SD
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahidroxi-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]oxihexanal; hidratar
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactose Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1268
Porcentaje de pureza >95%