Learn More
Monohidrato de α-D-lactosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10561892 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10282812 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10561892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.75€
    49.65€ / 1 Kg
    Ahorro 11.10€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
alfa-D-lactosa monohidrato, sinónimo lactosa, n.º de CAS 5989-81-1, es la forma de hidrato de la lactosa disacárida.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La lactosa es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa
  • La lactosa es el azúcar principal que se encuentra en los productos lácteos, como la leche y el queso
  • El monohidrato de alfa-D-lactosa se utiliza como portador y estabilizador de productos en las industrias farmacéutica y alimentaria
Aplicaciones
  • La lactosa se ha utilizado in vitro para interactuar con dominios de reconocimiento de carbohidratos en una forma recombinante de LGALS9, bloqueando así las funciones posteriores de la proteína
  • Se ha utilizado como control para estudiar la dependencia del azúcar en Drosophila, que no digiere la lactosa
  • Como componente común de las tabletas farmacéuticas, la alfa-lactosa se ha utilizado en entornos de laboratorio para imitar la administración de fármacos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5989-81-1
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.312
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Sinónimo alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
PubChem CID 104938
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxane-3,4,5-triol;hidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-D-Lactose monohydrate
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.3