Learn More
D-(+)-Monohidrato de lactosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15855308 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15855308 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
1 options
Código de producto. 15855308 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J18185.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 64044-51-5 | C12H24O12 | 360.312 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Lactose monohydrate
CAS 64044-51-5
Punto de fusión ∼218°C (decomposition)
Densidad 1.525
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C12H24O12
Número MDL MFCD00150747
Cantidad 5 kg
Beilstein 3768231
Gravedad específica 1.525
Sinónimo d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Nombre IUPAC (R,S,3S,6S,R)-2-(hidroximetil)-6-[(R,R,3R,R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol; hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.312
PubChem CID 133126686
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32
Forma física Polvo