Learn More
D-(+)-lactosa, monohidrato, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15547994 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15547994 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15547994 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 224801
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Lactose
Nombre de nota Monohydrate
CAS 64044-51-5
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C12H24O12
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.53kg
Sinónimo d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Nombre IUPAC (3S,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol;hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.312
PubChem CID 133126686
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Forma física Polvo