Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D-Lactosa, monohidrato, 99,5+ %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La lactosa es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa
- La lactosa es el azúcar principal que se encuentra en los productos lácteos, como la leche y el queso
- El monohidrato de alfa-D-lactosa se utiliza como portador y estabilizador de productos en las industrias farmacéutica y alimentaria
Aplicaciones
- La lactosa se ha utilizado in vitro para interactuar con dominios de reconocimiento de carbohidratos en una forma recombinante de LGALS9, bloqueando así las funciones posteriores de la proteína
- Se ha utilizado como control para estudiar la dependencia del azúcar en Drosophila, que no digiere la lactosa
- Como componente común de las tabletas farmacéuticas, la alfa-lactosa se ha utilizado en entornos de laboratorio para imitar la administración de fármacos
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | α-D-Lactose monohydrate |
| Acidez | 0.4mL 0.1N NaOH/6g max. |
| CAS | 5989-81-1, 63-42-3 |
| Absorbancia | Passes Test |
| % mín. CAS | 99.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (80°C, 2 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5+% |
| Mehr anzeigen |