Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D-Lactosa, monohidrato, 99,5+ %
Código de producto. 10187703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
2 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10187703 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10501181 1 g Frasco de vidrio 1 g
10665362 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10187703 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 125090050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
alfa-D-lactosa monohidrato, sinónimo lactosa, n.º de CAS 5989-81-1, es la forma de hidrato de la lactosa disacárida.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La lactosa es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa
  • La lactosa es el azúcar principal que se encuentra en los productos lácteos, como la leche y el queso
  • El monohidrato de alfa-D-lactosa se utiliza como portador y estabilizador de productos en las industrias farmacéutica y alimentaria
Aplicaciones
  • La lactosa se ha utilizado in vitro para interactuar con dominios de reconocimiento de carbohidratos en una forma recombinante de LGALS9, bloqueando así las funciones posteriores de la proteína
  • Se ha utilizado como control para estudiar la dependencia del azúcar en Drosophila, que no digiere la lactosa
  • Como componente común de las tabletas farmacéuticas, la alfa-lactosa se ha utilizado en entornos de laboratorio para imitar la administración de fármacos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-D-Lactose monohydrate
Acidez 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
CAS 5989-81-1, 63-42-3
Absorbancia Passes Test
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (80°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C12H24O12
Número MDL MFCD00150747
Cantidad 5 kg
Beilstein 31, 408
Índice Merck 14, 5343
Condición de rotación específica +54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotación específica +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3) on dry substance
Sinónimo alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
Clave InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxane-3,4,5-triol;hidrato
Peso molecular (g/mol) 360.312
PubChem CID 104938
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.3
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Forma física Polvo cristalino