Learn More
β-D-Lactosa, aprox. 80 % β y 20 % α, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La beta-D-lactosa es un disacárido compuesto por monómeros de galactosa y glucosa
•En la beta-D-lactosa, la orientación de los enlaces glucosídicos se encuentra principalmente en forma beta
Aplicaciones
• La beta-D-lactosa es útil para la investigación en laboratorios sobre el metabolismo del azúcar en microbios y otros organismos
• La beta-D-lactosa se ha utilizado en algunos estudios de laboratorio como portador de inhalantes debido a su capacidad para formar aglomerados esféricos
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | β-D-Lactose |
| Acidez | 0.4mL 0.1N NaOH/6g max. |
| Absorbancia | Passes Test (per Eur. Pharm.) |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 500 g |
| Condición de rotación específica | +55.15° (20°C c=10,water,NH3) |
| Rotación específica | On anhydrous basis: +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3) |
| Mehr anzeigen |