Learn More
D-Lactosa Anhidro, TRC
Código de producto. 30007399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007399 50 g 50 g
30005043 5 g 5 g
30003463 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL11399550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-42-3
Fórmula molecular C12 H22 O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo Lactose, O-β-d-Galactopyranosyl-(1→4)-β-d-glucopyranose, D-Glucose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Lactose (8CI), (+)-Lactose, AHL, Aletobiose, D-(+)-Lactose, DCL 15, DCl 11, Dairylac 80, Dilactose, Fast-Flo Lactose, Fast-flo, Flowlac 100, Galactinum, Granulac 140, Granulac 140M, Granulac 70, Inhalac 250, Inhalac 70, LE-PRO LAC 451, Lactin, Lactin (carbohydrate), Lactobiose, Lactohale 100, Lactohale 200, Lactohale 300, Lactose DCL 11, Lactose Edible 90, Lactose Fast-flo, Lactose anhydride, Lactose anhydrous, Milk sugar, Nonpareil 107, Osmolactan, Pharmatosa DCL 21, Pharmatose 21, Pharmatose 325M, Pharmatose DCL 15, PrenoLakt, Prismalac, Respitose MC 001, Respitose ML 001, Respitose ML 003, Respitose ML 006, Respitose SV 003, Respitose SV 010, Saccharum lactin, Sachelac, Sorbalac 400, Sorbolac 400, Spherolac, Super-Tab, SuperTab 11SD, SuperTab 21AN, Tablettose, Tablettose 70, Tablettose 80, Variolac 960, Zeparox EP
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162
Porcentaje de pureza >95%