Learn More
D-lactosa 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315788 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315788 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14590800WA1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lactose
CAS 63-42-3
Nombres de analitos o componentes Lactose
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H22 O11
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Lactose, O-β-d-Galactopyranosyl-(1→4)-β-d-glucopyranose, D-Glucose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Lactose (8CI), (+)-Lactose, AHL, Aletobiose, D-(+)-Lactose, DCL 15, DCl 11, Dairylac 80, Dilactose, Fast-Flo Lactose, Fast-flo, Flowlac 100, Galactinum, Granulac 140, Granulac 140M, Granulac 70, Inhalac 250, Inhalac 70, LE-PRO LAC 451, Lactin, Lactin (carbohydrate), Lactobiose, Lactohale 100, Lactohale 200, Lactohale 300, Lactose DCL 11, Lactose Edible 90, Lactose Fast-flo, Lactose anhydride, Lactose anhydrous, Milk sugar, Nonpareil 107, Osmolactan, Pharmatosa DCL 21, Pharmatose 21, Pharmatose 325M, Pharmatose DCL 15, PrenoLakt, Prismalac, Respitose MC 001, Respitose ML 001, Respitose ML 003, Respitose ML 006, Respitose SV 003, Respitose SV 010, Saccharum lactin, Sachelac, Sorbalac 400, Sorbolac 400, Spherolac, Super-Tab, SuperTab 11SD, SuperTab 21AN, Tablettose, Tablettose 70, Tablettose 80, Variolac 960, Zeparox EP
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6RS)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)tetrahidropiran-3-il]oxi-tetrahidropiran-3,4,5-triol
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 342.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 342,1162 g/mol