Learn More
Ácido D-láctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Lactic Acid |
| CAS | 10326-41-7 |
| Fórmula molecular | C3H6O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (-)-Lactic Acid, (2R)-2-Hydroxypropanoic Acid, (R)-(-)-Lactic Acid, (R)-2-Hydroxypropanoic Acid, (R)-2-Hydroxypropionic Acid, (R)-Lactic Acid, (R)-α-Hydroxypropionic Acid, D-(-)-Lactic Acid, D-Lactic Acid, l-Lactic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 90.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0317 |