Learn More
D,L-Venlafaxina, Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137814 100 mg 100 miligramos
17972415 50 mg 50 miligramos
17984435 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV120000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99300-78-4
Fórmula molecular C17 H27 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 313.86
Sinónimo Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
Nombre IUPAC 1-[2-(dimetilamino)-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexan-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Venlafaxine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1809
Porcentaje de pureza >95%