Learn More
D,L-Venlafaxina, Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Venlafaxine Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1809 |
| Porcentaje de pureza | >95% |