Learn More
D,L-Venlafaxina-d6 (100 μg/mL en Metanol), TRC
Código de producto. 30391109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391109 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30391109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT13575X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Venlafaxine-d6
CAS 1020720-02-8
Fórmula molecular C17H21D6NO2
Cantidad 5 x 1 mL
Sinónimo 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO2/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3/i4D2,5D2,6D2
SMILES OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(OC)C=C2
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimetilamino)-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 283.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.2418
Concentration or Composition (by Analyte or Components) D,L-Venlafaxine-d6 100 μg/mL