Learn More
D,L-Triptofanamida Cloruro de Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30455390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455390 1 g -
30449467 2.5 g 2.50 g
30452684 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8955001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67607-61-8
Fórmula molecular C11 H13 N3 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 239.7
Nombre IUPAC 2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanamida; Cloruro
SMILES Cl.NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Tryptophanamide Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O.ClH/c12-9(11(13)15)5-7-6-14-10-4-2-1-3-8(7)10;/h1-4,6,9,14H,5,12H2,(H2,13,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0825