Learn More
D,L-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Tryptophan |
| CAS | 54-12-6 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), DL-Tryptophan, Tryptophan','DL- (8CI), (RS)-Tryptophan, (±)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, DL-Tryptophan, DL-α-Amino-3-indolepropionic acid, NSC 13118 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15) |
| SMILES | NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 204.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0899 |