Learn More
Éster metílico de D,L-triptófano benzaldimina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tryptophan Methyl Ester','Benzaldimine |
| CAS | 19779-75-0 |
| Fórmula molecular | C19 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O2/c1-23-19(22)18(20-12-14-7-3-2-4-8-14)11-15-13-21-17-10-6-5-9-16(15)17/h2-10,12-13,18,21H,11H2,1H3/b20-12+/t18-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)\N=C\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(E)-bencilidenoamino]-3-(1H-indol-3-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 306.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1368 |